missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miconazole nitrate, MedChemExpress

Code produit. 16402189
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16402189

Marque: Medchem Express HYB0454A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Miconazole nitrate (R18134 nitrate) is an imidazole antifungal agent. Miconazole nitrate also has antibacterial effects.

Miconazole nitrate (R18134 nitrate) is an imidazole antifungal agent. Miconazole nitrate also has antibacterial effects.

Spécification

Nom chimique ou matériau Miconazole nitrate
Forme physique Solid
CAS 22832-87-7
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H15Cl4N3O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme R18134 nitrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (104.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES [O-][N+](O)=O.ClC1=C(C=CC(Cl)=C1)C(OCC(C=CC(Cl)=C2)=C2Cl)CN3C=CN=C3
Poids moléculaire (g/mol) 479.14
Poids de la formule 479.14
Pourcentage de pureté 99.68%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis