Learn More
Miconazole nitrate, MedChemExpress
Code produit. 16480938
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16480938
Marque: Medchem Express HYB0454A
MedChemExpress Miconazole nitrate (R18134 nitrate) is an imidazole antifungal agent. Miconazole nitrate also has antibacterial effects.
Miconazole nitrate (R18134 nitrate) is an imidazole antifungal agent. Miconazole nitrate also has antibacterial effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Miconazole nitrate
Forme physique Solid
CAS 22832-87-7
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H15Cl4N3O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme R18134 nitrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (104.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES [O-][N+](O)=O.ClC1=C(C=CC(Cl)=C1)C(OCC(C=CC(Cl)=C2)=C2Cl)CN3C=CN=C3
Poids moléculaire (g/mol) 479.14
Poids de la formule 479.14
Pourcentage de pureté 99.68%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.