Learn More
Texwipe™ Écouvillon ESD Micro Absorbond™
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Quantité:
500
Conditionnement:
500 pièces
Beschreibung
- La tête en polyester à filament continu hydrolié renferme très peu de résidus non volatiles
- Le manche compact et dissipatif électriquement et la spatule de la tête interne flexible assurent un bon support et un bon contrôle
- La douceur de la tête Absorbond™ en fait également un bon choix pour les surfaces sensibles, y compris les optiques traitées
- Le manche est en alliage de polymère Stat-Rite™ utilisant un polymère naturellement dissipatif (IDP) breveté pour fournir une protection ESD pure et permanente sans libérer de contaminants particulaires dans la salle blanche
- Tête thermoformée
- Exceptionnellement douce et non abrasive
- Très faible quantité de résidus non volatils
- Génération faible de particules
- Bonne capacité d’absorption
- Sans adhésif afin d’éviter toute contamination
- Contrôle ESD sans contamination du carbone ou charge du métal
- Pas d’antistatiques ioniques en développement
- Pas de revêtements contaminants
- Contrôle ESD indépendant de l’humidité pour des performances constantes
- Dissipe en toute sécurité les charges en moins de deux secondes en cas d’utilisation avec un solvant tel que l’IPA Applications
- Fabrication et assemblage de têtes magnétorésistantes (MR)
- Nettoyage avec des solvants tels que l’IPA
- Application de lubrifiants et d’autres liquides
- Élimination d’excès de matériaux
- Essuyage des surfaces sensibles, y compris des optiques traitées
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 500 |
| Matériau de la poignée | Alliage de polymère Stat-Rite™ |
| Matériau de la pointe | Polyester à filaments continus hydrolié |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur