Learn More
Hellma Micro-cuve, 108.002B-QS
Code produit. 11724726
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 mm
Conditionnement:
1 PCS
Code produit. 11724726
Marque: Hellma 108002B1040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cuve en verre de quartz haute pureté Suprasil™ avec parois latérales et base noires et couvercles en PTFE.
  • Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
  • Plage UV/VIS
  • Parois latérales noires
  • Couvercles en PTFE inclus
Spécification
Capacité (métrique) 500 μl
Matériau Quartz Suprasil
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 2 mm
Épaisseur (métrique) Épaisseur de base : 9 mm
Comprend Couvercles en PTFE
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 minutes
Largeur (métrique) 12,5 mm