Learn More
SI Analytics™ Double micro-électrode combinée en platine
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les secteurs de la pharmacie et des sciences de la vie offrent les plus importants champs d’application pour les microélectrodes
- Idéale pour les mesures qui se déroulent souvent dans de petits récipients comme les ampoules, les flacons, les petits récipients, les tubes RMN, etc.
- En raison de ce petit volume d’échantillon, il est important de prendre soin du diamètre de l’électrode et de la longueur d’immersion minimale afin de placer également la jonction dans l’échantillon
- Développée spécialement pour ces circonstances et est donc spécialisée dans ces applications
- Ce sont des spécialistes en sciences de la vie et en pharmacie
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Cordon fixe 2 x 4 mm |
| Matériau | Verre |
| Type | Électrode unique |
| À utiliser avec (application) | Titrations Karl Fischer |
| Modèle | KF 1100 |
| Gamme de température (métrique) | GÇô30 à 135°C |
| Longueur (métrique) | 96 mm |
| Diamètre (métrique) | 5 mm |