Learn More
Usbeck™ Micro Double Spatula
Code produit. 10196911
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
130 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10196911
Marque: Usbeck™ 3200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transport substances with ease. Usbeck™ Micro Double Spatula is ideal for lifting, flipping or spreading substances.
  • Stainless steel
  • Flexible
Spécification
Type de produit Double Ended Micro Spatula
Largeur (métrique) de lame 3 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 100 mm