Learn More
Bochem™ Double microspatule en nickel
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
130 mm
150 mm
Longueur (métrique) de lame:
35 mm
40 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Double extrémité.
- Microspatule.
- Extrémité ronde et extrémité plate.
- Construction en nickel (99,5 %).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Micro-spatule à double extrémité |
| Longueur (métrique) de lame | 50 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 8 mm |
| Matériau | Nickel 99,5 % |
| Longueur (métrique) | 150 mm |