Learn More
Eppendorf™ Chambre de microfusion
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
0,2 mm
0,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Taux de transformation extrêmement élevés grâce à des systèmes électroniques et des tampons innovants
- Chambre de cuvette intégrée
- Simplicité d’utilisation
- Conception compacte
- Électroporateur universel pour les eucaryotes, les levures et les bactéries
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour la fusion |
| Type de produit | Chambre de microfusion |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 1 |
| Largeur (métrique) | 0,2 mm |