Learn More
Thermo Scientific™ Plaques chauffantes Student
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tension:
240 V
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
Traitez les matériaux délicats à basse température. Les plaques chauffantes Thermo Scientific™ Student offrent une conception compacte de paillasse avec contrôle variable, pour des tests d’échantillons rapides.
- Le contrôle à la demande, réglable en continu, permet de contrôler la température ±5&°C;C (±9&°C;F) sur toute la plage de fonctionnement
- Atteint 260&°C;C (500&°C;F) en seulement 4,5 minutes ; 371&°C;C (700&°C;F) en 7,5 minutes
- Plaque supérieure en aluminium moulé
- Éléments chauffants intégrés
- Boîtier perforé en acier inoxydable
- Hauteur : 3,75″ (9,5 cm)
- Diamètre de la plaque supérieure : 3,5″ (9 cm)
- Poids : 1,8 kg (4 lb)
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium |
| Dimensions | 3,5 po de diamètre |
| max. (métrique) | 371°C (température max.) |
| Hauteur (impériale) | 3,75 po |
| Hauteur (métrique) | 9,5 cm |
| Puissance | 325 w |
| Alimentation électrique | 240 V, 50/60 Hz |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Charge max. d’échantillons | 4 lb, 1,8 kg |
| Forme | Rond |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur