Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à petite ouverture,
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 ml
0,25 ml
0,3 ml
Hauteur (métrique):
27,5 mm
29 mm
31 mm
Volume (métrique) résiduel:
< 1 μl
< 2 μl
< 8 μl
Unit Size:
1000 pièces
Specifications
Specifications
| Description | Micro insert |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| À utiliser avec (application) | Micro échantillonnage |
| Volume (métrique) résiduel | < 1 μl |
| Type de base | Conique avec ressort en polymère |
| Hauteur (métrique) | 29 mm |
| Quantité | 10 x 100 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction