Learn More
Fisherbrand™ Micro-insert pour flacon de 1 ml
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Micro-insert de 0,1 ml
- Transparents
- En verre
- 1Classe hydrolytique
- supérieur de 13 mm
Spécification
Spécification
| Description | Micro insert |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| À utiliser avec (application) | Micro échantillonnage |
| Volume (métrique) résiduel | < 0,1 μl |
| Type de base | Fond conique |
| Hauteur (métrique) | 34 mm |
| Quantité | 10 x 100 |