Learn More
Fisherbrand™ Micro-insert pour flacon de 4 ml
Code produit. 11728276 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11728276
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec des flacons cylindriques.
  • Micro-insert de 0,3 ml
  • Transparents
  • En verre
  • supérieur de 13 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Micro insert
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 0,4 ml
À utiliser avec (application) Micro échantillonnage
Volume (métrique) résiduel < 8 μl
Type de base Fond conique
Hauteur (métrique) 43,45 mm
Quantité 10 x 100