Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Gants Affinity
Code produit 16326901 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande, 8.5/9
Moyen, 7.5/8
Standard, 6.5/7
XL, 9.5/10
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16326901 Grande, 8.5/9 100 pièces
16306901 Standard, 6.5/7 100 pièces
16316901 Moyen, 7.5/8 100 pièces
16336901 XL, 9.5/10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16326901 Fournisseur Ansell Code fournisseur 553354
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MICRO-TOUCH Les gants Affinity sont des gants d'examen en néoprène sans poudre, offrant une excellente élasticité et une protection barrière optimale.
  • Sa formulation robuste en néoprène offre confort et une excellente résistance à la déchirure et à la perforation
  • Doigts texturés pour une prise en main sûre
  • Protège contre l'allergie au latex de type I
  • Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ASTM D6977, CA Prop 65, numéro CE, règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 classe I, EN 455 partie 1, EN 455 partie 3, EN 455 partie 1, EN 455 partie 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, Royaume-UniCA
Chemotherapeutic Rated Oui, conformément à ASTM D6978 et autorisation de la FDA américaine
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen
Dimensions Grande, 8.5/9
Épaisseur (impériale) 5,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.13 mm
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm