Description
- ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 certifié
- Offre une protection fiable dans un design léger pour une meilleure tactilité et une dextérité accrue.
- Emballage pratique de 30 unités pour la vente au détail
- Pour une utilisation dans une large gamme d'applications domestiques générales
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Catégorie III, CE 0493, type d’aliment : caoutchouc, ISO 9001 ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 y -4 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 4,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Afficher plus |