Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Code produit 16316911 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande, 8.5/9
Grande, 9.5/10
Moyen, 7.5/8
Standard, 6.5/7
XS, 5.5/6
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16316911 Moyen, 7.5/8 100 pièces
16396901 XS, 5.5/6 100 pièces
16306911 Standard, 6.5/7 100 pièces
16326911 Grande, 8.5/9 100 pièces
16336911 Grande, 9.5/10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16316911 Fournisseur Ansell Code fournisseur 700113
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MICRO-TOUCH Les gants Nitra-Tex sont des gants d'examen en nitrile sans poudre, offrant une protection barrière renforcée.
  • Excellente résistance à une large gamme de produits chimiques couramment utilisés
  • Protection contre les allergies au latex de type I.
  • Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, Catégorie III, Règlement relatif aux dispositifs médicaux (UE) 2017/745, Classe I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Contact alimentaire, UKCA
Chemotherapeutic Rated Oui
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Moyen, 7.5/8
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.1 mm
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm