Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex EP
Code produit 16376911 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande, 8.5/9
Moyen, 7.5/8
Standard, 6.5/7
XL, 9.5/10
XS, 5.5/6
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16376911 Grande, 8.5/9 100 pièces
16346911 XS, 5.5/6 100 pièces
16356911 Standard, 6.5/7 100 pièces
16366911 Moyen, 7.5/8 100 pièces
16386911 XL, 9.5/10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16376911 Fournisseur Ansell Code fournisseur 700124
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MICRO-TOUCH Les gants Nitra-Tex EP sont des gants d'examen en nitrile, sans poudre, à manchette longue et offrant une protection barrière renforcée.
  • Longueur supplémentaire pour une protection accrue
  • Excellente résistance à une large gamme de produits chimiques couramment utilisés
  • Protection contre les allergies au latex de type I.
  • Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, Catégorie III, Règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 Classe I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Contact alimentaire, UKCA
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Grande, 8.5/9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.1 mm
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 295 mm