Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitrile sans accessoires
Code produit 16376901 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grande, 8.5/9
XS, 5.5/6
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16376901 Grande, 8.5/9 100 pièces
16346901 XS, 5.5/6 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16376901 Fournisseur Ansell Code fournisseur 700104
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MICRO-TOUCH Gants d'examen en nitrile sans poudre, sans poudre, avec prévention avancée des allergies.
  • Protection barrière et résistance à la perforation supérieures
  • Surface intérieure chlorée pour faciliter l'enfilage
  • Protège contre l'allergie au latex de type I et minimise l'allergie chimique de type IV.
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, Catégorie III, Règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 Classe I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Royaume-UniCA
Chemotherapeutic Rated Oui, conformément à ASTM D6978 (Non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Chlorinated Oui
Accelerator Free Oui
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Grande, 8.5/9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm