Learn More
Ansell Gants en nitrile sans accélérateur MICRO-TOUCH™
Code produit 16386901 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
XL
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16386901 XL 100 pièces
16356901 Standard 100 pièces
16366901 Moyen 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16386901 Fournisseur Ansell Code fournisseur 700105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.36€
    10.05€ / 100 pièces
    Économisez 6.31€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gant d’examen MICRO-TOUCH™ en nitrile, sans poudre, avec prévention avancée des allergies
  • Offrent un niveau élevé de protection contre les perforations ainsi qu’une excellente résistance à grande variété de produits chimiques couramment utilisés.
  • Surface intérieure chlorée pour faciliter l’enfilage
  • Protection contre les allergies au latex de type I.
  • La formulation 100 % sans thiuram réduit considérablement le risque d’allergies de type IV.
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions XL
Longueur (métrique) 240 mm