Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Gants Ultra II
Code produit 17873722 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17873722 5,5/6 100 pièces
17823622 9,5/10 100 pièces
17853742 7,5/8 100 pièces
17833802 6,5/7 100 pièces
17803732 8,5/9 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris des réponses anaphylactiques.
Code produit 17873722 Fournisseur Ansell Code fournisseur 553691
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris des réponses anaphylactiques.
Les gants en latex sans poudre sont optimaux pour le toucher, la facilité d'enfilage et la protection en milieu industriel.
  • ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002 certifié
  • Le gant non stérile possède une surface intérieure chlorée conçue pour faciliter et accélérer son enfilage.
  • Sa surface entièrement texturée offre une haute sensibilité tactile, ce qui la rend idéale pour le port de doubles gants.
  • La formulation de latex de caoutchouc naturel d'Ansell offre un gant confortable et bien ajusté, tandis que des phases de lixiviation prolongées et des cycles de lavage post-production garantissent une très faible teneur en protéines résiduelles.
  • Ce dispositif médical de classe I porte le marquage CE et est également certifié et marqué CE en tant qu'équipement de protection individuelle de catégorie III, garantissant une qualité plus constante et une protection pour une large gamme d'applications.
  • Sa formulation unique en latex offre une manipulation confortable et précise, ainsi qu'une grande sensibilité.
  • Revêtement intérieur chloré pour faciliter l'enfilage
  • Protection barrière sécurisée avec un haut degré de résistance à la déchirure
  • Pour les applications industrielles
Spécification
Certifications/Conformité CE 0493, catégorie III, ISO 13485, ISO 9001 ISO 10993-10:2002
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 y -4
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en latex
Dimensions 5,5/6
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 5,5 mil
Épaisseur (métrique) 0.13 mm
Modèle Micro-TOUCH-303041A
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm