Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitrile blanc
Code produit 16306921 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
150 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16306921 Standard 150 pièces
16396911 XS 150 pièces
16316921 Moyen 150 pièces
16326921 Grande 150 pièces
16336921 XL 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16306921 Fournisseur Ansell Code fournisseur 700152
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MICRO-TOUCH Gant d'examen en nitrile blanc avec bouts de doigts texturés.
  • Protège contre les allergies au latex de type 1
  • L'emballage de 150 unités réduit les déchets
  • Extrémités des doigts texturées pour une manipulation sûre des instruments médicaux
  • Revêtement intérieur en polymère pour un enfilage facile
  • Testé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ASTM D6319, CE 0493, Catégorie III, Règlement relatif aux dispositifs médicaux (UE) 2017/745, Classe I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Approuvé pour le contact alimentaire, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Type d'aliment : Caoutchouc, Royaume-UniCA
Chemotherapeutic Rated Oui, conformément à ASTM D6978 (Non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Accelerator Free Oui
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm