Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Micro-Ubbelohde
Déterminez l’indice de viscosité limite des polymères. Le viscosimètre Micro-Ubbelohde SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
482.00€ - 498.00€
Spécification
Type de produit | Viscosimètre |
---|---|
Calibrated | Oui |
Certifications/Conformité | DIN 55 350, partie 18 et DIN 51562, partie 2 |
Comprend | Marques d’anneau |
À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement newtonien |
Code produit | Marque | Constante approximative | Gamme de viscosité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Constante approximative | Gamme de viscosité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10090071
|
SI Analytics™
285401103 |
0,01K | 0,4 à 6 cSt | Diamètre de 0,4 mm |
496.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10537371
|
SI Analytics™
285401128 |
0,1K | 4 à 60 cSt | Diamètre de 0,70 mm |
482.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10159990
|
SI Analytics™
285401136 |
0,3K | 12 à 180 cSt | Diamètre de 0,95 mm |
482.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10121721
|
SI Analytics™
285401144 |
1 K | 40 à 800 cSt | Diamètre de 1,26 mm |
498.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Convient pour les mesures manuelles et automatiques de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils, les mesures à haute ou basse température, ainsi qu’aux quantités minimales de substances de mesure ou d’agents de rinçage
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Calibré
- Avec constante pour les mesures automatiques
- Quantité de remplissage de 3 à 4 ml
Spécification
Viscosimètre | |
DIN 55 350, partie 18 et DIN 51562, partie 2 | |
Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement newtonien |
Oui | |
Marques d’anneau | |
3 à 4 ml |