Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 96-Well Reaction Tube/Tray/Retainer Set, 0.2 mL
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
20 kits de retenue de plateaux / tube de réaction à 96 puits MicroAmp.
Le kit contient des tubes MicroAmpreaction sans bouchons déjà chargés dans un plateau / dispositif de retenue à 96 puits MicroAMP.
- Entièrement pré-assemblé pour plus de commodité
- Disponible dans des conditionnements en vrac économiques de 100 unités
- Non stérile et autoclavable
- Plus grande uniformité des échantillons
- Utilisés avec tous les instruments dotés de couvercles pour les échantillons chauffés afin d’éliminer la condensation et le besoin d’une superposition d’huile minérale
- Les tubes exclusifs MicroAmpreaction sont essentiels pour des PCR de haute performance et contribuent à assurer une grande uniformité de la température et d’amplification pour vos échantillons
- Le kit de tubes de réaction / plateaux / dispositifs de retenue à 96 puits MicroAmp nécessite des bouchons ou des couvercles de plaque complets pour fermer hermétiquement les tubes
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Contenu et stockage | Contient 20 kits de retenue pour tube de réaction à 96 puits / plateau MicroAmp™. Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Kit de tube de réaction à 96 puits, plateau et dispositif de retenue MicroAmp |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur 2720, système 7000, thermocycleur AB 2720, GeneAmp 9700, thermocycleur 2720 |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Compatibilité des plaques | Plaques à 96 puits |
| Quantité | 20 ensembles |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |