Learn More
Applied Biosystems™ Outil d’installation de bouchon MicroAmp™
Code produit. 10746660 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 outil
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10746660
Marque: Applied Biosystems™ 4330015
Outil d’installation de bouchon MicroAmp™
L’outil d’installation du bouchon MicroAMP™ vous permet d’installer des bandes de bouchons MicroAMP™ sur des tubes de réaction MicroAMP™ dans un plateau/dispositif de retenue ou une plaque de réaction à 96 puits.
  • Disponible en forme de poignée
  • Bandes d’étanchéité 8 ou de bouchons 12
  • Cuvette encastrée pour bouchons à pression sur tubes
  • Outil pratique assurant une parfaite étanchéité
    Bouchons à enfoncer et d’étanchéité
    L’outil d’installation de bouchons MicroAMP™ vous permet de sceller de façon ergonomique les tubes et plaques de réaction MicroAmp™. Ce joint étanche empêchera la contamination d’un puits à l’autre et la perte d’échantillons.
    Utilisé avec
    Barrettes de 8 bouchons optiques MicroAMP™, bande optique de 8 tubes MicroAmp™, 0,2 ml, plaque de réaction optique de 96 puits MicroAmp™ avec code-barre, plaque de réaction optique de 96 puits MicroAmp™ avec code-barre.
    Remarque : Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Outil d’installation de bouchons pour plaques, tubes et bouchons MicroAmp
    Format barrette de 12 bouchons, Barrette de 8 bouchons
    À utiliser avec (équipement) 2720 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOne™, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Fast Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR System, ViiA™ 7 Dx Fast System, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermal Cycler, ViiA™ 7 Fast System, QuantStudio™ Dx
    À utiliser avec (application) Séquençage
    Gamme de produits MicroAmp
    Type de produit Outil de pose de bouchons
    Quantité 1 outil