Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 32-Well Clear Adhesive Film
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Facile à appliquer et à retirer - retirez simplement le support et appliquez fermement sur la plaque à 32 puits
- Offre une alternative aux barrettes de bouchons et aux joints d’échantillons à 32 puits pour empêcher en toute sécurité l’évaporation de l’échantillon et la contamination de puits à puits
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparents |
| Matériau | Polyéthylène |
| Nbre de puits | 32 |
| Quantité | 100 Films |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque de réaction PCR MicroAmp TriFlex 3 x 32 puits |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Film, joint ou applicateur |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Plate Compatibility | Plaque à 32 puits |