Learn More
Microbiologics™ Epower™ Candida albicans, ATCC® 10231®†
Description
Includes
Product warranty and peel-off certificate of assay
• Test de performance bactérienne
• Concentration spécifique/souche
• Concentration de départ précisée sur le certificat autocollant
• Une concentration donnée à 103 indique une charge de 1 000 à 9 900 CFU
• La concentration est élaborée en fonction de la sensibilitée de la souche pour éviter une phase de déclin trop rapide
• Coffret contenant un flacon de 10 disques de souches lyophilisées. A compléter par dilluant
• Epower™
• Inclus utilisé pour le programme de dérivation ATCC, la marque ATCC citée aucatalogue et sur tout support de vente, sont des marques déposées de l'ATCC. MicroBioLogics, Inc. est autorisé à utiliser ces marques déposées et à vendreles
• Produits dérivés des cultures ATCC™.
Informations sur la commande
Available in vials containing 10 lyophilized pellets, with a range of concentration from 102 to 109 per pellet
Spécification
Spécification
| ATCC® | 10231 |
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Type de produit | QC Microorganism |
| À utiliser avec (application) | Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans. |
| Comprend | Product warranty and peel-off certificate of assay |
| Valeur de dosage moyenne | 1,0-9,9E+03 UFC par culot |
| Type d’emballage | Vial |
| Quantité | 10/Pk. |
| Espèces | Candida albicans |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.