Learn More
Microbiologics™ Préparations de microorganismes en une étape EZ-CFU™
Description
Includes
Product warranty and a peel-off Certificate of Assay
• Prêt en une seule étape!
• Conforme à la Pharmacopée US
• Pour l'étude de la croissance bactérienne
• Pharmacologie
• Cosmétologie
• Sans dilution
• Stable 8h
• Application quantitative en industrie pharmaceutique et cosmétique
• Garantit l'obtention de 10 à 100 CFU/0,1mL de suspension réhydratée
• Conditionnement
• Chaque coffret contient:
• 2 flacons de 10 pastilles de souche lyophylisée calibrée
• 10 flacons 2mL de diluant (tampon phosphate pH 7,2)
• Chaque flacon permet de réaliser 20 aliquotes de 0,1mL (mettre deux disques dans un flacon)
• Certificat d'analyse sur une double étiquette autocollante détachable
• EZ-CFU one step
• Le coffret
Informations sur la commande
Supplied as two vials of a single assayed microorganism (10 lyophilized pellets in each vial) and 10 vials of hydrating fluid (2.0mL in each vial)
†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.
Spécification
Spécification
| ATCC® | 16404™* |
| Format | EZ-CFU |
| Type de produit | EZ-CFU |
| Comprend | Product warranty and peel-off certificate of assay |
| Type d’emballage | Vial |
| Espèces | Aspergillus brasiliensis |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.