Learn More
Microbiologics™ Bacillus cereus ATCC® 14579™†
Code produit. 11986775
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2/paquet
Type de produit:
KWIK-STIK
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11986775
Marque: Microbiologics™ 0200P
For culture purposes and QC applications
KWIK-STIK™
  • Clever design and accurate, repeatable results
  • Each device features a single strain of Bacillus cereus in a lyophilized pellet, a reservoir of hydrating fluid and inoculating swab
  • For added convenience, a peel-off identification label is included for easy documentation
  • Available in packs of 2 or 6
LYFO DISK™
  • The most economical reference stock culture option; lyophilized pellet containing a single strain of Bacillus cereus
  • Easy to use; simply re-hydrate the pellet and inoculate
  • Available in a re-sealable vial containing 6 pellets
  • ATCC™ 14579™†
†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Spécification
ATCC® ATCC 14579
Niveau de sécurité biologique 1
Certifications/Conformité CE, online certificate of analysis
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Lyophilized Pellet
Type de milieu Kwik-stik™
Type de produit KWIK-STIK
À utiliser avec (application) Culture purpose and QC application
Quantité 2/paquet
Espèces Bacillus cereus
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.