Learn More
Microbiologics™ Serratia marcescens ATCC® 14756™†
Code produit. 11967374
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de produit:
KWIK-STIK
Quantité:
2/paquet
Code produit. 11967374
Marque: Microbiologics™ 0806P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For culture purposes and QC applications
KWIK-STIK™
  • Clever design and accurate, repeatable results
  • Each device features a single Serratia marcescens strain in a lyophilized pellet, a reservoir of hydrating fluid, and inoculating swab
  • For added convenience, a peel-off identification label is included for easy documentation
  • Available in packs of 2 or 6
LYFO DISK™
  • The most economical reference stock culture option; lyophilized pellet containing a single Serratia marcescens strain
  • Easy to use; simply re-hydrate the pellet and inoculate
  • Available in a re-sealable vial containing 6 pellets
  • ATCC™ 14756™†
  • Pigmented
†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.
Spécification
ATCC® ATCC 14756
Niveau de sécurité biologique 1
Certifications/Conformité CE, online certificate of analysis
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Lyophilized Pellet
Type de milieu Kwik-stik™
Type de produit KWIK-STIK
À utiliser avec (application) Culture purpose and QC application
Quantité 2/paquet
Espèces Serratia marcescens
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.