Learn More
BRAND™ Racks pour tubes de microcentrifugeuse
Code produit. 12095322 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Rouge
Positions:
20
84
128
Quantité:
1
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 12095322
Marque: BRAND™ 4341052
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour accueillir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml, les portoirs pour microtubes à centrifuger sont en polypropylène autoclavable et disposent d’une plage de températures de fonctionnement comprise entre -20°C et +90°C.
Conçus pour accueillir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml.Les portoirs pour microtubes à centrifuger BrandTech™ BRAND™ sont en PP autoclavable avec une plage de températures de fonctionnement comprise entre -20°C et +90°C.Les versions à 84 tubes et 128 tubes s’adaptent aux tubes de 1,5 ml et sont empilables avec des marquages alphanumériques, tandis que la version à 20 tubes est dotée de positions numérotées et s’adapte aux tubes de 1,5 ml ou de 0,5 ml avec un adaptateur.
  • En polypropylène autoclavable (121°C, 2 bar ; conforme à la norme DIN EN 285).
  • Les portoirs pour microtubes à centrifuger BRAND™ sont disponibles en versions 20, 84 et 128 tubes.
  • Les versions 84 tubes et 128 tubes peuvent accueillir des tubes de 1,5 ml, elles sont empilables et dotées de marquages alphanumériques
  • La plage de températures de fonctionnement se situe entre -20°C et 90°C.
  • La version 20 tubes a des emplacements numérotés et peut accueillir soit des tubes de 1,5 ml, soit des tubes de 0,5 ml avec un adaptateur.
  • Peut également contenir des microtubes à centrifuger d’autres fabricants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack de microtubes à centrifuger
Array 8 x 16
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Tubes (11 mm)
Matériau PP
Positions 128
Forme Rectangle
Étagères None
Empilables Oui
Stérilité Non-sterile
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 1,1 cm
Longueur (impériale) 0,4 in
Largeur (métrique) 12.7 cm
Hauteur (métrique) 3.81 cm