Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchon à vis
Code produit. 10788961 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
2 ml
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Sans fermeture du couvercle
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 10788961
Marque: BRAND™ 780754
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le filetage du couvercle (PP) et le tube de réaction (PP) sont parfaitement adaptés et, en combinaison avec le joint en silicone, offrent une protection fiable contre les fuites ou la pénétration de liquides
  • Les tubes de réaction stériles sont livrés avec des couvercles vissés fixés  et sont non mutagènes et non cytotoxiques
  • Avec champ d’étiquetage mat
  • Application : -196°C à 121°C
  • stérilité/SAL (niveau garanti de stérilité) 10-6
  • Certifiés sans ADN, DNase, RNase ni endotoxines
  • Des couvercles colorés sont disponibles pour une gestion efficace des échantillons
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité (métrique) 2 ml
    Matériau Polypropylène
    Hauteur (métrique) 44 mm
    Comprend Sans socle
    Graduated Oui
    Type de bouchon Sans fermeture du couvercle
    FCR max. 20 000 G
    Graduations à 1,2 ml
    Diamètre (métrique) 13 mm