Learn More
Cytiva Moniteur de boissons Microcheck™ avec membrane GN-4
Code produit. 17114401
Click to view available options
Porosité:
0,8 μm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 17114401
Marque: Cytiva 4762
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Faciles à utiliser, polyvalents, les entonnoirs filtrants à usage unique conditionnés en vrac sont parfait pour les analyses microbiennes.
  • Peuvent se convertir en boîte de Pétri pour la mise en culture, et facilement retirer la membrane pour la placer sur une boîte de gélose séparée
  • Non approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Porosité 0,8 μm
Quantité 50/boîte
Stérilité Stérile
Type de produit Quadrillé
Matériau (membrane) Ester de cellulose mixte Metricel