Description
- Combinaison entièrement encapsulé, à utiliser en association avec le ventilateur Scott Proflow PAPR, le tuyau de respiration et les filtres.
- Doubles manchettes élastiques, chaussettes fixées avec surchaussures.
- Cordon d’extraction d’urgence fixé sur l’avant de l’épaule gauche et sur l’arrière de l’épaule gauche tel que porté
- Tissu barrière multicouche efficace contre de nombreux produits chimiques
- Jaune très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
- Légers mais fiables
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Type 3/4 EN14605, type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN 12941, EN1149-5 |
| Couleur | Jaune |
| Hood Type | Entièrement encapsulée |
| Matériau | Laminé en polypropylène microporeux |
| Dimensions | Moyenne |
| Type de cheville | Chaussettes intégrées, surbottes |
| Type de dossier | Accueille l’unité de ventilation Scott Proflow 2SC/EX PAPR, les tuyaux de respiration et les filtres |
| Type de collier | SMS perméable à l’air |
| Type de manchette | Double, élastique |
| Description | Cordon à déchirer en urgence |
| Afficher plus |