Learn More
Ansell™ Combinaisons encapsulées Microchem™ 4000 Apollo
Code produit 15576454 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grand
Très grand
2XL
Conditionnement:
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15576454 2XL 4 pièces
15546454 Moyen 4 pièces
15556454 Grand 4 pièces
15566454 Très grand 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15576454 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur GR40T0012606
Expédition estimée: 24-06-2027
Fiable par les équipes de secours et de lutte contre l’incendie du monde entier. MICROCHEM™ 4000 APOLLO est une combinaison chimique étanche aux liquides entièrement encapsulée, conçue pour être utilisée en association avec un appareil respiratoire
  • Combinaison encapsulée complète
  • Double fermeture éclair arrière
  • Dos renforcé pour le port intérieur d’un appareil respiratoire autonome (SCBA)
  • Vannes d’expiration placées à l’arrière
  • Bretelles internes
  • “Cordon d’extraction” d’évacuation pour un retrait rapide en cas d’urgence
  • Chaussettes fixes avec rabat de surchaussures
  • Gants Ansell Barrier™ attachés avec rabat de manchette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Type 3/4 EN14605, type 5 EN ISO 13982-1, types 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, vannes ou conduites, chargement et déchargement d'équipements de production, manutention des matières premières, mélange de concentration et palettisation, intervention en cas de matières dangereuses, montage et démontage d'équipements
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Dimensions 2XL
Type de cheville Élastiques, chaussettes intégrées, surbottes
Type de bouchon Fermeture à glissière double à entrée arrière
Type de manchette Gants attachés
Type de goulot Capuche
Nbre de poches Aucun
Type de produit Combinaisons encapsulées
Type de couture Soudé, rubané
Modèle Comprend des gants Ansell Barrier™ attachés, des chaussettes intégrées avec sur-botte, une couche entièrement encapsulée