Learn More
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, modèle 755
Code produit 15795592 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
Conditionnement:
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15795592 L 3 pièces
15785592 M 3 pièces
15705602 XL 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15795592 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur GR40T0075504
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine est une combinaison de protection chimique encapsulée destinée aux systèmes alimentés à adduction/apport d’air.
  • Protection exceptionnelle contre 200 produits chimiques avec perméation testée, y compris des agents de guerre chimique
  • Coutures soudées et couvertes de ruban adhésif, notre plus grande barrière de protection contre les liquides et les particules
  • La conception avec visière panoramique garantit un bon champ de vision pour le porteur
  • Une gamme d’options de manchettes disponibles, y compris des manchettes doubles et des gants de protection chimique fixés en permanence
  • Le filtre HEPA offre une protection secondaire contre la contamination par arrivée d’air et un silencieux SMC garantit que le bruit à l’intérieur de la combinaison est toujours inférieur à 70 dB (même avec un débit d’air maximum)
  • Le régulateur monté sur la ceinture/combinaison complet avec un sifflet avertisseur de faible débit permet de fixer le régulateur AVANT STS sur la combinaison et de le retirer pour le réutiliser, ce qui permet de le nettoyer et de le décontaminer
  • Le cordon d’extraction d’urgence permet au porteur de retirer rapidement la combinaison en cas d’urgence ou de détresse
  • Chaussettes attachées avec surchaussures élastiques - Les chaussettes sont conçues pour être portées à l’intérieur des bottes de protection chimique avec les surchaussures portées à l’extérieur pour réduire la possibilité d’infiltration de produits chimiques
  • Fixée par le porteur et détachable pour être réutilisé le cas échéant
  • Débit d’air réglable de 340 l/min à 590 l/min à une pression de fonctionnement de 3,5 à 5 bars
  • Sangle de ceinture en polyester avec boucle YKK pour une fixation assurée si l’arrivée d’air doit être accrochée ou tirée
  • Sifflet d’avertissement de faible débit
  • Fixation du connecteur externe pivotant à 360°
  • Une gamme d’options de connecteur de la ligne d’arrivée externe est disponible (contactez Ansell Microgard Ltd ou votre distributeur pour plus de détails)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Vert
Jetable Usage limité
Type de taille Élastique
Type de cheville Chaussettes attachées
Type de manchette Double
Type de goulot Capuche
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Soudé
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Certifications/Conformité EN 374:2003, EN 1073-1:1998, EN 1149-5:2008, EN 14594