Learn More
Ansell Edmont™ Capuche cape à visière Microchem™ 4000
Code produit 15536464 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20/Bte
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15536464 20/Bte 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15536464 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur GR40T0051600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1937.30€
    1274.79€ / 20 pièces
    Économisez 662.51€
    34% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
S’attache sous les bras avec des languettes d’attache en Velcro. La capuche cape à visière Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 protège contre les produits chimiques organiques et inorganiques et les agents biologiques.
  • Fabriquée en tissu laminé multicouche
  • Capuche avec visière en PVC et panneau extérieur de 76 mm
  • Coutures soudées et collées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Capuche de protection
Dimensions Universel
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche, PVC
Couleur Vert
Type de bouchon Scratch
Jetable Usage limité
Quantité 20/Bte
Structure Soudure par ultrasons
Type de cagoule Cape Hood avec visière et panneau de corps en velcro de 3 in. Coutures soudées et scotchées.