Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 4000 avec capuche
Code produit 15506444 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15506444 XL 10 pièces
15576434 S 10 pièces
15586434 M 10 pièces
15596434 L 10 pièces
15516444 2XL 10 pièces
15526444 3XL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15506444 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur GR40T0011105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1031.10€
    673.52€ / 10 pièces
    Économisez 357.58€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Offre une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et non organiques et les agents biologiques. Les combinaisons Ansell Microchem™ 4000 à capuche sont fabriquées avec un tissu multicouche unique connu pour son légèreté
  • Combinaison avec capuche élastique à 2 pièces et système de double fermeture éclair avant.
  • Doubles élastiques aux poignets (manchette intérieure maillé), à la taille et aux chevilles.
  • Perméation testée contre 180 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
  • L’intérieur de type textile améliore l’acceptation des porteurs
  • Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions XL
Sexe Unisexe
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Vert
Jetable Usage limité
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Double, Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique à 2 panneaux,
Type de bouchon Double fermeture éclair à l'avant
Type de couture Ruban adhésif, Soudé
Résistance Produits chimiques
Certifications/Conformité Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Nbre de poches Aucun
Modèle Capuche incluse