Description
- Combinaison avec capuche élastique à 2 pièces et système de double fermeture éclair avant.
- Doubles élastiques aux poignets (manchette intérieure maillé), à la taille et aux chevilles.
- Perméation testée contre 180 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
- L’intérieur de type textile améliore l’acceptation des porteurs
- Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu stratifié barrière multicouche |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Usage limité |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Double, Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |