Learn More
Ansell™ Combinaisons Microchem™ 4000 avec capuche et chaussettes intégrées
Code produit 15596444 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
8 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15596444 M 8 pièces
15506454 L 8 pièces
15586444 S 8 pièces
15516454 XL 8 pièces
15526454 2XL 8 pièces
15536454 3XL 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15596444 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur GR40T0012203
Expédition estimée: 01-03-2027
Conçues pour fournir une barrière exceptionnelle contre les produits chimiques organiques et non organiques et les agents biologiques. Un tissu barrière multicouche unique reconnu pour sa sensation textile légère et robuste et sa barrière exceptionn
  • Combinaison avec capuche élastique à 2 pièces avec chaussettes intégrées et surchaussures
  • Système de double fermeture éclair avant.
  • Doubles élastiques aux poignets (manchette intérieure maillé), à la taille et aux chevilles.
  • Perméation testée contre 180 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique
  • L’intérieur de type textile améliore l’acceptation des porteurs
  • Antistatiques conformément à la norme EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Vert
Jetable Usage limité
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique, Chaussettes attachées, Rabats de botte
Type de manchette Double, Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique à 2 panneaux,
Type de bouchon Double fermeture éclair à l'avant
Type de couture Ruban adhésif, Soudé
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Certifications/Conformité Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Description Capuche, chaussettes intégrées avec rabat de botte
Nbre de poches Aucun
Modèle Comprend une cagoule, des chaussettes intégrées avec rabat de botte