Learn More
Ansell MICROCHEM™ 6000
Code produit 17100915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
Medium
L
XL
2XL
3XL
Modèle:
O60A812E
O60A813E
O60A818E
O60A819E
O60T801B
O60T802E
O60T803E
O60T808E
O60T809E
Conditionnement:
1 pièce
54 product options available for selection
Product selection table with 54 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Modèle unitSize
17100915 L O60T801B 1 pièce
17100925 S O60T803E 1 pièce
17100945 L O60T809E 1 pièce
17100955 S O60A812E 1 pièce
17100965 2XL O60A813E 1 pièce
17100975 L O60A818E 1 pièce
17110915 XL O60T801B 1 pièce
17110925 M O60T803E 1 pièce
17110945 XL O60T809E 1 pièce
17110955 M O60A812E 1 pièce
17110965 3XL O60A813E 1 pièce
17110975 XL O60A818E 1 pièce
17120915 2XL O60T801B 1 pièce
17120925 L O60T803E 1 pièce
17120935 S O60T808E 1 pièce
17120945 2XL O60T809E 1 pièce
17120955 L O60A812E 1 pièce
17120975 2XL O60A818E 1 pièce
17130915 3XL O60T801B 1 pièce
17130925 XL O60T803E 1 pièce
17130935 M O60T808E 1 pièce
17130945 3XL O60T809E 1 pièce
17130955 XL O60A812E 1 pièce
17130975 3XL O60A818E 1 pièce
17140915 S O60T802E 1 pièce
17140925 2XL O60T803E 1 pièce
17140935 L O60T808E 1 pièce
17140955 2XL O60A812E 1 pièce
17140975 S O60A819E 1 pièce
17150915 M O60T802E 1 pièce
17150925 3XL O60T803E 1 pièce
17150935 XL O60T808E 1 pièce
17150955 3XL O60A812E 1 pièce
17150975 M O60A819E 1 pièce
17160915 L O60T802E 1 pièce
17160935 2XL O60T808E 1 pièce
17160955 S O60A813E 1 pièce
17160975 L O60A819E 1 pièce
17170915 XL O60T802E 1 pièce
17170935 3XL O60T808E 1 pièce
17170955 M O60A813E 1 pièce
17170975 XL O60A819E 1 pièce
17180905 S O60T801B 1 pièce
17180915 2XL O60T802E 1 pièce
17180935 S O60T809E 1 pièce
17180955 L O60A813E 1 pièce
17180965 S O60A818E 1 pièce
17180975 2XL O60A819E 1 pièce
17190905 M O60T801B 1 pièce
17190915 3XL O60T802E 1 pièce
17190935 M O60T809E 1 pièce
17190955 XL O60A813E 1 pièce
17190965 Medium O60A818E 1 pièce
17190975 3XL O60A819E 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 54 options available.
54 options
Code produit 17100915 Fournisseur Ansell Code fournisseur OR60T0080104G02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Combinaison de protection avec technologie de barrière chimique multicouche pour une protection étanche aux gaz de type 1 / niveau A.
  • Excellente protection chimique, > 480 min pour 15 produits chimiques spécifiés par la norme EN 943-2:2002
  • Technologie de tissu innovante, laminé barrière haute performance avec renfort en gaze
  • Légères et flexibles
  • Orange vif très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
  • Coutures soudées par ultrasons et scellées à l’air chaud
  • La fermeture à glissière étanche aux gaz DYNAT/YKK assure une protection et des performances dans les environnements chimiques les plus hostiles
  • La fermeture éclair possède un rabat extérieur du même matériau que la combinaison
  • Visière GAG semi-rigide à 3 couches offrant une excellente clarté optique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
À utiliser avec (application) Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, de vannes ou de conduites, chargement et déchargement d’équipements de production, prélèvement d’échantillons de matières premières, concentration, mélange et palettisation, réponse aux matières dangereuses, montage et démontage de gros tuyaux, fuites, déversements ou autres rejets inattendus, nettoyage de réservoirs
Matériau Tissu laminé barrière non tissé multicouche
Dimensions L
Type de couture Soudées et scellées
Modèle O60T801B
Bretelles 230 gsm
Poids (métrique) 230 gsm