Learn More
Ansell MICROCHEM™ 6000
Code produit 17190915| Code produit | Dimensions | Modèle | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 17190915 | 3XL | O60T802E | 1 pièce |
| 17100915 | L | O60T801B | 1 pièce |
| 17100925 | S | O60T803E | 1 pièce |
| 17100945 | L | O60T809E | 1 pièce |
| 17100955 | S | O60A812E | 1 pièce |
| 17100965 | 2XL | O60A813E | 1 pièce |
| 17100975 | L | O60A818E | 1 pièce |
| 17110915 | XL | O60T801B | 1 pièce |
| 17110925 | M | O60T803E | 1 pièce |
| 17110945 | XL | O60T809E | 1 pièce |
| 17110955 | M | O60A812E | 1 pièce |
| 17110965 | 3XL | O60A813E | 1 pièce |
| 17110975 | XL | O60A818E | 1 pièce |
| 17120915 | 2XL | O60T801B | 1 pièce |
| 17120925 | L | O60T803E | 1 pièce |
| 17120935 | S | O60T808E | 1 pièce |
| 17120945 | 2XL | O60T809E | 1 pièce |
| 17120955 | L | O60A812E | 1 pièce |
| 17120975 | 2XL | O60A818E | 1 pièce |
| 17130915 | 3XL | O60T801B | 1 pièce |
| 17130925 | XL | O60T803E | 1 pièce |
| 17130935 | M | O60T808E | 1 pièce |
| 17130945 | 3XL | O60T809E | 1 pièce |
| 17130955 | XL | O60A812E | 1 pièce |
| 17130975 | 3XL | O60A818E | 1 pièce |
| 17140915 | S | O60T802E | 1 pièce |
| 17140925 | 2XL | O60T803E | 1 pièce |
| 17140935 | L | O60T808E | 1 pièce |
| 17140955 | 2XL | O60A812E | 1 pièce |
| 17140975 | S | O60A819E | 1 pièce |
| 17150915 | M | O60T802E | 1 pièce |
| 17150925 | 3XL | O60T803E | 1 pièce |
| 17150935 | XL | O60T808E | 1 pièce |
| 17150955 | 3XL | O60A812E | 1 pièce |
| 17150975 | M | O60A819E | 1 pièce |
| 17160915 | L | O60T802E | 1 pièce |
| 17160935 | 2XL | O60T808E | 1 pièce |
| 17160955 | S | O60A813E | 1 pièce |
| 17160975 | L | O60A819E | 1 pièce |
| 17170915 | XL | O60T802E | 1 pièce |
| 17170935 | 3XL | O60T808E | 1 pièce |
| 17170955 | M | O60A813E | 1 pièce |
| 17170975 | XL | O60A819E | 1 pièce |
| 17180905 | S | O60T801B | 1 pièce |
| 17180915 | 2XL | O60T802E | 1 pièce |
| 17180935 | S | O60T809E | 1 pièce |
| 17180955 | L | O60A813E | 1 pièce |
| 17180965 | S | O60A818E | 1 pièce |
| 17180975 | 2XL | O60A819E | 1 pièce |
| 17190905 | M | O60T801B | 1 pièce |
| 17190935 | M | O60T809E | 1 pièce |
| 17190955 | XL | O60A813E | 1 pièce |
| 17190965 | Medium | O60A818E | 1 pièce |
| 17190975 | 3XL | O60A819E | 1 pièce |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Description
- Excellente protection chimique, > 480 min pour 15 produits chimiques spécifiés par la norme EN 943-2:2002
- Technologie de tissu innovante, laminé barrière haute performance avec renfort en gaze
- Légères et flexibles
- Orange vif très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
- Coutures soudées par ultrasons et scellées à l’air chaud
- La fermeture à glissière étanche aux gaz DYNAT/YKK assure une protection et des performances dans les environnements chimiques les plus hostiles
- La fermeture éclair possède un rabat extérieur du même matériau que la combinaison
- Visière GAG semi-rigide à 3 couches offrant une excellente clarté optique
Specifications
Specifications
| Couleur | Orange |
| À utiliser avec (application) | Environnements contaminés, manipulation de produits chimiques, remplissage, mélange et chargement de matières premières, transfert de liquides et de solides, ouverture et vidange de pompes, de vannes ou de conduites, chargement et déchargement d’équipements de production, prélèvement d’échantillons de matières premières, concentration, mélange et palettisation, réponse aux matières dangereuses, montage et démontage de gros tuyaux, fuites, déversements ou autres rejets inattendus, nettoyage de réservoirs |
| Dimensions | 3XL |
| Modèle | O60T802E |
| Poids (métrique) | 230 gsm |