Description
- Combinaison avec capuche à 2 pièces
- Élastique au niveau de la capuche, des poignets et des chevilles
- Double fermeture éclair
- Tissu ignifuge traité avec film barrière en PVC
- Protège contre les produits chimiques liquides de type EN 3 et 4
- Corps optimisé offre plus de confort et de sécurité
- Couleur rouge vif très visible pour améliorer la sécurité des travailleurs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | M |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu ignifugé avec film barrière en PVC |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Usage limité |
| Type de taille | Élisé au dos |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |