Learn More
Thermo Scientific™ Nucléase micrococcale, Staphylococcus aureus
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
15 kU
Conditionnement:
15ku
Description
- Spécifique aux acides nucléiques simple brin, il favorise les régions riches en A-U ou en A-T
- La digestion complète produit des mononucléotides et des dinucléotides
- Limites de détection : MFCD00131731
Spécification
Spécification
| CAS | 9013-53-0 |
| Contenu et stockage | À conserver au froid |
| Alias de gène | E.C.3.1.31.1 |
| Source | Staphylococcus aureus |
| Quantité | 15 kU |
| Forme | Pleine |