Learn More
Lauda LAUDA Microcool MC 1200 Circulation chiller 230 V,50 Hz EU plug
Marque: Lauda L001049
4679.97 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
LAUDA Microcool MC 1200 Circulation chiller 230 V,50 Hz EU plug