Learn More
Ansell MICROFLEX™ Gants en nitrile extra longs 93-244
Code produit 17833642 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10,5/11
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17833642 10,5/11 100 pièces
17803622 5,5/6 100 pièces
17813812 7,5/8 100 pièces
17813822 9,5/10 100 pièces
17863812 8,5/9 100 pièces
17893702 6,5/7 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17833642 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93244110
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les gants d'examen en nitrile sont dotés de manches extra-longues pour étendre la protection jusqu'au coude et sont idéaux pour le milieu des soins de santé.
  • ASTM D6978, ISO 13485, ISO Certifié 9001
  • Offrir une protection individuelle 33 % plus longue, jusqu'au coude, dans les situations à haut risque.
  • Testé contre 10 produits chimiques couramment utilisés dans le service de stérilisation et contre 9 cytostatiques.
  • Conception améliorée du poignet pour empêcher le gant de rouler vers le bas
  • Usage unique pour minimiser les risques de contamination croisée
  • Offre une protection fiable dans un large éventail d'applications en milieu de soins de santé
Spécification
Certifications/Conformité CE 0493, Categoría III, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, ISO 13485, ISO 9001
Certifications / conformité (Europe) CE 1935/2004, CE 2023/2006, EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions 10,5/11
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6,7 ml
Épaisseur (métrique) 0.17 mm
FDA 510 (k) Non
Modèle MicroFLEX-93244
Longueur (impériale) 15,6 in
Longueur (métrique) 39.5 cm