Learn More
Ansell Microflex™ 93-852 Distinctive Black Nitrile Exam Glove
Code produit. 17909241 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
:
Taille : 2XL
Code produit. 17909241
Marque: Ansell 93852110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Non-foaming for easy handling of objects in wet environments. Distinctive black color hides stains and provides contrast for improved visibility. Fully textured design for confident grip.
  • Thanks to its non-foaming special formulation, Microflex 93-852 offers a secure grip in wet applications/environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Category III|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EN 455 1-4|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016 Type B|EN ISO 374-5:2016|ISO 11193|ISO 18889:2019
Chlorinated No
Accelerator Free No
Applications Industrial, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Noir
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 5.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions 2XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
Longueur (impériale) 9.6 in.
Longueur (métrique) 245 mm