Learn More
Ansell Gants en nitrile à usage unique Microflex™ 93-852
Code produit. 15549471
Change view
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions unitSize
15549471 7,5/8 100 pièces
15529471 5,5/6 100 pièces
15539471 6,5/7 100 pièces
15559471 8,5/9 100 pièces
15569471 9,5/10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 15549471 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93852080
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Offre un fond contrasté pour identifier les matériels de couleur plus claire. Les gants en nitrile à usage unique Ansell Edmont™ Microflex™ série 93-852 ont une couleur distincte pour masquer les colorants pour toutes les applications spéciales.
  • Gants en nitrile à usage unique
  • Offrent une résistance à la traction supérieure par rapport aux exigences des normes ASTM D6319 et EN 455, permettant ainsi de bouger les mains librement et confortablement
  • Conception entièrement texturée
  • La formule sans mousse permet aux porteurs d’avoir une bonne prise en main dans des conditions humides lors de la manipulation d’objets
  • Sans latex de caoutchouc naturel.
  • Non poudrés
  • Aident à protéger les porteurs contre les allergies cutanées de type I, l’irritation de la peau et la sécheresse cutanée
Applications :
  • Tests analytiques / Mesures
  • Biotechnologies
  • Procédés de filtration
  • Transformation des aliments
  • Analyse de laboratoire
  • Essais en laboratoire
  • Petites tâches d’assemblage
  • Assemblage léger de pièces enduites d’huile
  • Entretien et nettoyage légers
  • Travaux mécaniques
  • Ateliers de peinture et de pulvérisation
  • Fabrication de produits pharmaceutiques
  • Protection contre le sang et les autres liquides corporels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003
Chlorinated Yes
Description Préhension : surface texturée
Accelerator Free No
Applications Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Couleur Noir
Jetable Single-use
Finition externe Fully Textured
Finger Thickness (English) 0.0059 in.
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0057 in.
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 7,5/8
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 0.15 mm
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Type d’emballage 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par carton d’expédition. Soit 1 000 gants par carton d’expédition
Séries 93-852
Longueur (métrique) 245 mm