Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile à usage unique Microflex™ 93-856
Description
- Gants en nitrile à usage unique
- Leur couleur orange vif permet aux mains de rester visibles dans des situations de faible luminosité et à de grandes distances
- Conditions de sécurité accrues pour divers environnements de travail.
- Résistent à une variété de produits chimiques industriels plus longtemps que d’autres gants jetables en nitrile
- La manchette longue offre un niveau de protection accru à ces gants de qualité d’examen au niveau des zones très sensibles du poignet et de l’avant-bras
- Les doigts texturés assurent une forte préhension et une protection optimale des utilisateurs
- Non poudré
- Ces gants ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, pour protéger l’utilisateur contre les allergies cutanées de type 1, l’irritation et la sécheresse cutanées
Applications :
- Assemblage et inspection
- Services d’urgence
- Analyse de laboratoire
- Essais en laboratoire
- Maintenance de l’équipement et des instruments
- Maintenance et nettoyage de l’équipement
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Examen du patient
- Protection contre le sang et les autres liquides corporels
- Travail en entrepôt
- Réapprovisionnement
- Analyse de scènes de crime
- Exploration, forage et dynamitage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
| Description | Préhension :Doigts texturés |
| Couleur | Orange |
| Jetable | Gants à usage unique |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants en nitrile |
| Dimensions | 7,5 à 8 |
| Épaisseur (métrique) | 0,13 mm |
| Type de manchette de gant | À bord roulé |
| Afficher plus |