Learn More
Ansell Gants d’examen en nitrile à risque élevé MICROFLEX™ LifeStar™ EC 93-868
Code produit 16845440 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16845440 7 100 pièces
16855440 8 100 pièces
16885440 11 100 pièces
16895440 12 100 pièces
16865440 9 100 pièces
16875440 10 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16845440 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93868070
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants à double couche offrent deux niveaux de protection barrière fiable contre les substances dangereuses et la manipulation des patients à risque élevé.
  • Deux couches de protection barrière fiable
  • Pour  la protection contre  les substances dangereuses et la manipulation de patients à haut risque
  • Conçus avec des propriétés non collantes et non moussantes
  • Réduction des interférences et augmentation de la productivité
  • Protection barrière avancée pour les tâches exigeantes
  • NQA 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
AQL 0.65
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions 7
Stérilité Non stérile
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
À utiliser avec (application) Manipulation de substances dangereuses et de patients à haut risque
Type de manchette de gant À bord roulé
Séries 93-868