Learn More
Ansell Gants en nitrile MICROFLEX™ MIDKNIGHT™ XTRA 93-862 avec manchette allongée
Code produit 16499405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2XL
Grande
Moyen
Standard
XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16499405 Standard 100 pièces
16409415 Moyen 100 pièces
16419415 Grande 100 pièces
16429415 XL 100 pièces
16439415 2XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16499405 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93862070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.10€
    29.19€ / 100 pièces
    Économisez 16.91€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Les gants en nitrile jetables avec manchette étendue offrent une protection durable en cas d’éclaboussures de produits chimiques. NFPA et qualité médicale certifiés pour une utilisation par les professionnels de la santé.
  • Testé contre le fentanyl et l’acide gastrique (vomi) pour simuler des situations de surdosage authentiques
  • La couleur noire foncée permet de constater plus facilement lorsque les mains entrent en contact avec des poudres potentiellement dangereuses
  • Fabriqué avec une formulation de nitrile souple et flexible
  • Entièrement texturée pour une préhension fiable et homogène
  • À utiliser avec :
    • Administration médicamenteuse
    • Services d’urgence
    • Réparation et maintenance d’équipements
    • Protection supplémentaire sur le poignet et à l’avant-bras
    • Inspection, sélection, vérification des pièces
    • Analyses et tests en laboratoire
    • Ateliers de peinture et de pulvérisation
    • Examen du patient
    • Prélèvement d’échantillons de matières premières
    • Rotation et changement des pneus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé, Laboratoire
AQL 0.65
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Modèle 93862070
Séries MICROFLEX™ Midknight™ XTRA 93-862
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm