Learn More
Ismatec™ Système de pompe à vitesse variable Microflex™
Code produit. 17477563
Click to view available options
Débit:
0,002 à 1,65 ml/min
0,017 à 11 ml/min
Motor Speed:
1,7 à 10 tr/min
13 à 80 tr/min
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17477563
Marque: Ismatec™ 7712230
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les systèmes de pompe à vitesse variable Microflex™ sont des pompes à faible débit faciles à utiliser qui permettent un pompage réversible, un démarrage et un arrêt à distance et un changement rapide de tubulure.Idéal pour une distribution homogène des fluides dans les analyseurs et autres applications de pompage de laboratoire à faible débit.
  • Tête de pompe en sulfure de polyphénylène (PPS), acétal et copolyester avec quatre rouleaux en acier inoxydable (SS)
  • Les pompes acceptent des longueurs continues de tubulure pour un chemin d’écoulement propre et ininterrompu sans raccords.
  • Commande de vitesse à un seul tour et interrupteur sens horaire / arrêt / sens antihoraire distincts avec indicateur d’alimentation LED vert, ce qui maintient le réglage de la vitesse lorsque vous mettez la pompe sous et hors tension ou si vous l’actionnez dans le sens inverse
  • Le moteur CC à aimant permanent réversible permet une purge de liquide avant ou après le pompage
  • Raccords de commande à distance à l’arrière de la pompe ; pompe de démarrage / arrêt avec fermeture de contact incluse
  • La tête de pompe Microflex™ à chargement rapide présente une occlusion fixe moyenne pour les tubulures, aucun ajustement d’occlusion n’est nécessaire
Spécification
Canaux 1
Description Pompe monocanal compacte Microflex™
Type de contrôle Analogique
Type d’affichage Analogique
Débit 0,002 à 1,65 ml/min
Motor Speed 1,7 à 10 tr/min
Réversible Oui
Nbre de têtes acceptées 1
Nbre de rouleaux 4
Type de tubulure Microalésage 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm de dia. int.
Fréquence 50/60 Hz